Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11917025 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 23 cm (6 x 9 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 28 cm (9 x 11 in)
27,9 x 23 cm (11 x 9 in)
Quantité d’emballage:
20 Paquets
24 Paquets
30 Paquets
40 Paquets de 20 lingettes
50 Paquets
Solution de saturation:
70 % IPA/30 % eau DI
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %.
IPA de qualité USP à 70 %, eau désionisée à 30 %.
Conditionnement:
1152 pièces
1400 pièces
1440 pièces
2000 pièces
24 pièces
800 pièces
Code produit. 11917025
Marque: Contec™ PSC20001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
  • Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
  • Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées non lacées pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
  • Pré-saturé de façon pratique avec un mélange 70/30 d’IPA de qualité semi-conducteur et d’eau déionisée pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
  • Toutes les lingettes sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma avec un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 et validées selon les directives AAMI ISO 11137 (méthode 1).
  • Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
  • Recommandé pour une utilisation dans les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit
Compliance
Stérilité validée selon un niveau garanti de stérilité de 10-6 conformément aux lignes directrices AAMI/ISO 1137 Méthode 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 27,9 cm
Matériau Polyester Cellulose
Certifications/Conformité Classe ISO 5-8
Dimensions (L x l) 27,9 x 23 cm (11 x 9 in)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage de routine et l'essuyage des outils de laboratoire, des instruments et autres équipements, et conçu pour les environnements stériles.
Quantité d’emballage 24 Paquets
Solution de saturation 70 % IPA/30 % eau DI
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: PROPAN-2-OL