Learn More
Contec™ Lingettes stériles à faible taux d’endotoxines PROSAT™
Fabriquées en maille de polyester 100 % Polynit Heatseal et présaturées avec un mélange de 70 % d’IPA et d’eau distillée pour injection de qualité supérieure. Les lingettes stériles à faible taux d’endotoxine Contec™ PROSAT™ sont faibles en particules et en fibres pour une utilisation idéale dans les zones de contact avec les produits. Chaque lot de lingettes a un taux d’endotoxine garanti inférieur à 1 UE par lingette.
Marque: Contec™ PSWE0003-BPR
910.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 13.83460kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les lingettes LE PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal sont fabriquées 100 % en polyester Polynit Heatseal, pré-saturées avec un mélange de 70 % d’isopropanol et 30 % d’eau pour injection (WFI). Chaque lot est testé avant sa sortie et certifié faible en endotoxine à moins de < 1 EU/lingette. La lingette à bords soudés produit un très faible niveau de particules et de fibres, et est idéale pour une utilisation dans les surfaces de contact avec les produits. Chaque sachet refermable contient un petit nombre de lingettes, éliminant ainsi tout déchet à la fin d’une session. Chaque sachet est conditionné individuellement pour faciliter l’entrée dans la salle stérile. Les lingettes pré-saturées offrent de nombreux avantages, notamment le contrôle des solvants, la réduction des composés organiques volatils (COV) et l’augmentation du contrôle et de la répétabilité des procédés. Le sachet refermable réduit les déchets. Les lingettes LE PROSAT Sterile Polynit Heatseal sont certifiées stériles et adaptées à une utilisation dans des salles aseptiques et dans les salles blanches pharmaceutiques les plus critiques. Caractéristiques et avantages * Recommandé pour les environnements de classe A/B ou ISO classe 3-8 - zones de contact du produit * Le tissu 100 % en polyester tricoté donne de très faibles niveaux de particules et de fibres * Les bords soudés au laser réduisent la production de fibres à partir du bord de la lingette * Les niveaux d’endotoxines garantis de < 1 UE/dispositif les rendent idéales pour les surfaces de contact du produit * Petit nombre de lingettes par sachet refermable pour éliminer les déchets * Faible encombrement, sachets suspendus disponibles, donc idéales pour une utilisation dans les systèmes d’isolateur et de RAB * Lingette pré-saturée qui réduit les émissions de COV et l’utilisation de solvants * Le sachet refermable préserve la propreté et les niveaux de saturation des solvantsSpécification
Pre-saturated Cleanroom Wipe | |
30 cm | |
30 cm | |
Not Autoclavable | |
Tricot interlock sans fin | |
12 in x 12 in (30,48 cm x 30,48 cm) | |
10 lingettes/Sachet, triple emballage | |
70% IPA/ 30% WFI, qualité USP |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
140 gsm | |
Single-use | |
Salles blanches pharmaceutiques les plus critiques | |
2-ply | |
Stérile |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.