Learn More
Contec™ Lingettes stériles à faible taux d’endotoxines PROSAT™
Fabriquées en maille de polyester 100 % Polynit Heatseal et présaturées avec un mélange de 70 % d’IPA et d’eau distillée pour injection de qualité supérieure. Les lingettes stériles à faible taux d’endotoxine Contec™ PROSAT™ sont faibles en particules et en fibres pour une utilisation idéale dans les zones de contact avec les produits. Chaque lot de lingettes a un taux d’endotoxine garanti inférieur à 1 UE par lingette.
Marque: Contec™ PSWE0002
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 17.70000kg
Description
- Lingettes en polyester 100 % à maille interlock blanchies en salle blanche
- La lingette à bords soudés produit un très faible niveau de particules et de fibres, et est idéale pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits.
- Les niveaux de saturation contrôlés réduisent considérablement l’utilisation des solvants, l’émission de COV et la production de déchets.
- Niveaux d’endotoxines garantis < 1 UE par dispositif
- Un petit nombre de lingettes par sachet refermable est idéal pour une utilisation stérile et permet de limiter les déchets.
- Compatibles avec une utilisation en salle blanche ISO classe 5
Spécification
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Tricot interlock sans fin | |
Salles blanches pharmaceutiques les plus critiques | |
70% IPA/ 30% WFI, USP grade |
30 cm | |
30 cm | |
140 | |
12 in x 12 in (30,48 cm x 30,48 cm) | |
30 lingettes/Sachet, en double emballage | |
Sterile |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.