Learn More
Contec™ Lingettes stériles à faible taux d’endotoxines PROSAT™
Fabriquées en maille de polyester 100 % Polynit Heatseal et présaturées avec un mélange de 70 % d’IPA et d’eau distillée pour injection de qualité supérieure. Les lingettes stériles à faible taux d’endotoxine Contec™ PROSAT™ sont faibles en particules et en fibres pour une utilisation idéale dans les zones de contact avec les produits. Chaque lot de lingettes a un taux d’endotoxine garanti inférieur à 1 UE par lingette.
Marque: Contec™ PSWE0002
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.50000kg
Description
- Lingettes en polyester 100 % à maille interlock blanchies en salle blanche
- La lingette à bords soudés produit un très faible niveau de particules et de fibres, et est idéale pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits.
- Les niveaux de saturation contrôlés réduisent considérablement l’utilisation des solvants, l’émission de COV et la production de déchets.
- Niveaux d’endotoxines garantis < 1 UE par dispositif
- Un petit nombre de lingettes par sachet refermable est idéal pour une utilisation stérile et permet de limiter les déchets.
- Compatibles avec une utilisation en salle blanche ISO classe 5
Spécification
Pre-saturated Cleanroom Wipe | |
30 cm | |
30 cm | |
Not Autoclavable | |
Tricot interlock sans fin | |
12 in x 12 in (30,48 cm x 30,48 cm) | |
30 lingettes/Sachet, en double emballage | |
70% IPA/ 30% WFI, USP grade |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
140 gsm | |
Single-use | |
Salles blanches pharmaceutiques les plus critiques | |
2-ply | |
Sterile |