Learn More
Contec PROSAT ReFIBE Wipes
Presaturated wipes manufactured from 100% recyled knitted polyester cleanroom wipes.
428.00€ - 851.00€
Spécification
Type de produit | Wipes |
---|---|
Matériau | Polyester |
Autoclavable | Non autoclavable |
Poids de base | 124 gsm |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17846693
|
Contec
PSRF99-BPR |
9 in | 9 in | Non stérile |
428.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17836693
|
Contec
PSRF99IR-BPR |
9 in | 9 in | Stérile |
641.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17856693
|
Contec
PSRF1212IR-BPR |
12 in | 12 in | Stérile |
851.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17817244
|
Contec
PSRF1212-BPR |
12 in | 12 in | Non stérile |
559.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- 100% knitted laundered recycled polyester provides low levels of particles and fibres. It's abrasion and chemical resistant. It is a soft textured wipe that cleans sufaces without scratching them.
- Manufactured from 100% recycled plastic diverts plastic from oceans and landfill. Helps organization reduce its environmental impact and meet its sustainability goals.
- Presaturated wipes reduce solvent usage and VOC emissions. They also ensure consistent saturation of each wipe independent of the operator.
- Reseable pouch maintains satuation levels throughout use and makes wipe removal easy.
- Laser cut sealed edges seal fibers at wipes edge reducing shedding. They are also suitable for use in high grade cleanrooms.
- Validated sterile to a SAL of 10-6 suitable for use in the highest grade cleanrooms.
Spécification
Wipes | |
Non autoclavable | |
Single-use |
Polyester | |
124 gsm |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.