Learn More
Contec™ Lingettes en maille présaturées PROSAT™ Polynit
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.
Marque:  Contec™ PSPS0091
Code produit. 15534045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.Les lingettes sont texturées, avec tricotage interlock indémaillable, pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
  • Idéales pour les applications requérant l’utilisation de grandes quantités de lingettes ou de solvants agressifs pour essuyer les surfaces et les équipements
  • Disponibles avec de l’IPA de classe intermédiaire à 100 %, de l’IPA de qualité USP à 70 % et de l’eau déionisée à 30 %
  • Génération de particules et de fibres extrêmement faible
  • Lingettes texturées douces et non abrasives pour un nettoyage sans rayures
1916560
  • Les lingettes en polyester préhumidifiées sont conçues pour un nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100 / M3.5)
  • Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
19165631 | 19160965 | 19038564
  • Les lingettes de poids standard sont fabriquées en polyester texturé à 100 % avec tricotage interlock indémaillable pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
  • Thermosoudées et saturées avec divers mélanges d’alcool isopropylique et d’eau déionisée
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Blanchissage et conditionnement en salle blanche de classe ISO 4 (FED-STD-209E classe 10 / M2.5)
19038565 | 19033771 | 19120816 | 19120817 | 19047635
  • Les lingettes stériles sont certifiées stériles avec un niveau d’assurance stérilité 10-6 conformément aux directives de la méthode 1 AAMI / ISO 11137 pour la stérilisation des dispositifs médicaux.
  • Les lingettes stériles PROSAT™ en maille Polynit sont emballées de manière pratique pour une utilisation dans des zones centrales stériles, et sont idéales pour l’essuyage des articles avant le nettoyage des sas et de l’environnement.
Spécification
Spécification
Lingettes pré-saturées
30 cm
30 cm
Non autoclavable
Tricot piqué sans fin
30 x 30 cm (12 x 12 in)
20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
70% IPA, 30% DI Water
USP
12 in
12 in
Polyester
140 g/m2.
Single-use
Nettoyage et essuyage dans les salles blanches
1-ply
Stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • contec prosatsterile polynit heatseal 70/30 IPA & DI water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol