Learn More
Contec™ Lingettes en maille présaturées PROSAT™ Polynit
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.
Marque: Contec™ PSPS0073
Description
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.Les lingettes sont texturées, avec tricotage interlock indémaillable, pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
- Idéales pour les applications requérant l’utilisation de grandes quantités de lingettes ou de solvants agressifs pour essuyer les surfaces et les équipements
- Disponibles avec de l’IPA de classe intermédiaire à 100 %, de l’IPA de qualité USP à 70 % et de l’eau déionisée à 30 %
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
- Lingettes texturées douces et non abrasives pour un nettoyage sans rayures
- Les lingettes en polyester préhumidifiées sont conçues pour un nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100 / M3.5)
- Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
- Les lingettes de poids standard sont fabriquées en polyester texturé à 100 % avec tricotage interlock indémaillable pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
- Thermosoudées et saturées avec divers mélanges d’alcool isopropylique et d’eau déionisée
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Blanchissage et conditionnement en salle blanche de classe ISO 4 (FED-STD-209E classe 10 / M2.5)
- Les lingettes stériles sont certifiées stériles avec un niveau d’assurance stérilité 10-6 conformément aux directives de la méthode 1 AAMI / ISO 11137 pour la stérilisation des dispositifs médicaux.
- Les lingettes stériles PROSAT™ en maille Polynit sont emballées de manière pratique pour une utilisation dans des zones centrales stériles, et sont idéales pour l’essuyage des articles avant le nettoyage des sas et de l’environnement.
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
15 cm | |
23 cm | |
Non autoclavable | |
Tricot piqué sans fin | |
15 x 23 cm (6 x 9 in) | |
30/Pouch, 20 Pouches/Cs. | |
70% IPA, 30% DI Water | |
USP |
6 in | |
9 in | |
Polyester | |
140 gsm | |
Single-use | |
Nettoyage et essuyage dans les salles blanches | |
1-ply | |
Stérile |