Learn More
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ Code produit.: 15578604
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. 15578604
500 mL, Flacon en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Code produit. 15578604
Marque: Avantor J.T.Baker 940201
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene Glycol
Quantité 500 mL
Poids de la formule 76.1
Point d’éclair 99.00°C
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.04kg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Propylène glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ >