Learn More
Carbonate de propylène, 99,5 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 13118663
Marque: Thermo Scientific Acros 429261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylene carbonate
Point de fusion -49.0°C
Densité 1.2040g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 116°C
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.204
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosité 2.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propylene carbonate