Learn More
Propylamine, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10500522
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-10-8
Numéro MDL MFCD00008205
Clé InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CID PubChem 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nom IUPAC propan-1-amine
SMILES CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion -83.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7190g/mL
Point d’ébullition 48.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9N
Formule linéaire CH3CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.719
Poids moléculaire (g/mol) 59.112
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquid