Learn More
Propionate de propyle, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551324
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-36-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009373
Clé InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
CID PubChem 7803
Nom IUPAC Propanoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl propionate
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8810g/mL
Point d’ébullition 123.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Indice de réfraction 1.3820 to 1.3940
Quantité 250 mL
Merck Index 15, 7979
Gravité spécifique 0.881
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide