Learn More
Isothiocyanate de propyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10634025
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10634025
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL01934DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 628-30-8
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD00004823
Clé InChI KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
CID PubChem 69403
Nom IUPAC 1-isothiocyanatopropane
SMILES CCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 0.9780g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH2CH2NCS
Quantité 1 g
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%