Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propyl acetate |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.888g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 102°C |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Température d’allumage | 842°F |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3COOCH2CH2CH3 |
Quantité | 1 L |