Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10397060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10397060
Marque: Thermo Scientific Acros 131595000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-13-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00002354
Clé InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
CID PubChem 7175
ChEBI CHEBI:32063
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 180°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Quantité 500 g
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Riskkategorier
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Faroangivelser
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skyddsangivelse
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.