Learn More
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432118
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11432118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15140.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
Propiophenone is an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and organic compounds. It is used in the synthesis of ephedrine and propiophenone derivatives such as cathinone, and methcathinone. It can also be used in the synthesis of aryl alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La propiophénone est un intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de composés organiques. Il est utilisé dans la synthèse d’éphédrine et de dérivés de la propiophénone tels que la cathinone et la méthcathinone. Il peut également être utilisé dans la synthèse d’aryl alcènes.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-55-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00009309
Clé InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
CID PubChem 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nom IUPAC 1-phénylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiophenone
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.008
Point d’ébullition 217°C to 218°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 500 g
Beilstein 606215
Merck Index 14,7830
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.