Learn More
Chlorure de propionyle, 99,5 %, sans phosgène, Thermo Scientific Chemicals
23.52€ - 55.88€
Identifiants chimiques
CAS | 79-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.52 |
Clé InChI | RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride |
CID PubChem | 62324 |
Nom IUPAC | chlorure de propionyle |
SMILES | CCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15555996
|
Thermo Scientific Acros
458970250 |
25 g |
23.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15565996
|
Thermo Scientific Acros
458975000 |
500 g |
55.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-03-8 | |
92.52 | |
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride | |
chlorure de propionyle |
C3H5ClO | |
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N | |
62324 | |
CCC(=O)Cl |
Spécification
Propionyl chloride | |
-94.0°C | |
80.0°C | |
Authentique | |
C3H5ClO | |
1.059 | |
Solubility in water: reacts. | |
CCC(=O)Cl | |
92.52 | |
0.48 mPa.s (20°C) | |
99.5% |
79-03-8 | |
1.0590g/mL | |
6°C | |
99.4% min. (GC) | |
C2H5COCl | |
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride | |
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de propionyle | |
62324 | |
92.52 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-170-
- Propionyl chloride, phosgene free
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.