Learn More
Acide propionique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11984921
Acide propionique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984921
10 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Code produit. 11984921
Marque: Thermo Scientific Acros 149300100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-09-4
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nom IUPAC acide propanoïque
SMILES CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid
Point de fusion -22.0°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 141.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C3H6O2
Formule linéaire C2H5CO2H
Indice de réfraction 1.3850 to 1.3870
Quantité 10 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Viscosité 1.02 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 74.08
Tension de vapeur 5mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469300 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149300010,149300025,149300100
Numéro de lotA0462451 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number149300010,149300025,149300100
Numéro de lotB0541062A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
Numéro de lotB0541618A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
Numéro de lotB0542301 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide propionique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >