Learn More
Acide propionique, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Propionic acid |
Point de fusion | -22.0°C |
Densité | 0.9900g/mL |
Point d’ébullition | 141.0°C |
Point d’éclair | 51°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C2H5CO2H |
Indice de réfraction | 1.3850 to 1.3870 |
Show More |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461514 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 220130025,220130010 |
A0461514 | Certificat d’analyse | 26/03/2024 | 220130025,220130010 |
A0455984 | Certificat d’analyse | 28/08/2023 | 220130025,220130010 |
A0440514 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 220130025,220130010 |
A0398966 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 220130025,220130010 |
Safety and Handling
- Propionic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.