Learn More
Propionaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-38-6 |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00007020 |
Clé InChI | NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique |
CID PubChem | 527 |
ChEBI | CHEBI:17153 |
Nom IUPAC | propanal |
SMILES | CCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10368450
|
Thermo Scientific Acros
220511000 |
100 mL | Flacon en verre |
24.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10387093
|
Thermo Scientific Acros
220515000 |
500 mL | Flacon en verre |
42.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10155453
|
Thermo Scientific Acros
220510025 |
2.5 L | Flacon en verre |
117.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13478468
|
Thermo Scientific Acros
220510100 |
10 L | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-38-6 | |
MFCD00007020 | |
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique | |
CHEBI:17153 | |
CCC=O |
58.08 | |
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | |
527 | |
propanal |
Spécification
Propionaldehyde | |
123-38-6 | |
Blanc | |
48.0°C | |
Authentique | |
C3H6O | |
1.3610 to 1.3650 | |
01,629 | |
0.798 | |
Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCC=O | |
58.08 | |
CHEBI:17153 | |
58.08 | |
Plaquettes cristallines |
99+% | |
-81.0°C | |
0.7980g/mL | |
−40°C | |
99% min. (GC) | |
C2H5CHO | |
MFCD00007020 | |
15,7937 | |
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique | |
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | |
propanal | |
527 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-623-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UE0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Propionaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.