Learn More
Acide propiolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
Code produit. 10153470
Marque: Thermo Scientific Acros 131500100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-25-0
Formule moléculaire C3H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 70.05
Numéro MDL MFCD00004360
Clé InChI UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
CID PubChem 10110
ChEBI CHEBI:33199
Nom IUPAC Acide prop-2-ynoïque
SMILES OC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolic acid
Point de fusion 16.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CCO2H
Indice de réfraction 1.4315 to 1.4335
Quantité 10 mL
Merck Index 15, 7935
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 70.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propiolic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.