Learn More
Acétal diéthylique de propiolaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Propiolaldehyde diethyl acetal is used in preparation of 3-boronoacrolein pinacolate, a heterodyne and (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal diéthylique de propiolaldéhyde est utilisé dans la préparation du pinacolate 3-boronoacroléine, de l’hétérodyne et du (E)-3-(tributylstannyl)-2-propénal.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
L’acétal diéthylique de propiolaldéhyde est utilisé dans la préparation du pinacolate 3-boronoacroléine, de l’hétérodyne et du (E)-3-(tributylstannyl)-2-propénal.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | Propiolaldehyde diethyl acetal |
Densité | 0.894 |
Point d’ébullition | 138°C to 139°C |
Point d’éclair | 32°C (89°F) |
Indice de réfraction | 1.412 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1701566 |
Synonyme | 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Show More |