Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodure de propidium, 95 %
64.02€ - 1025.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25535-16-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H34I2N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 668.39 |
Clé InChI | XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide |
CID PubChem | 104981 |
ChEBI | CHEBI:51240 |
Nom IUPAC | 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure |
SMILES | CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11996691
|
Thermo Scientific Chemicals
440300250 |
25 mg | Flacon en verre |
64.02€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15730879
|
Thermo Scientific Chemicals
440300010 |
1 g | Flacon en verre |
1025.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25535-16-4 | |
668.39 | |
propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide | |
CHEBI:51240 | |
CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-] |
C27H34I2N4 | |
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M | |
104981 | |
3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure |
Spécification
Propidium iodide | |
220.0°C to 225.0°C | |
C27H34I2N4 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-] | |
668.39 | |
CHEBI:51240 | |
95% |
25535-16-4 | |
94% min. (Argentometry) | |
propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide | |
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M | |
3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure | |
104981 | |
668.39 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-081-
- Propidium iodide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.