Learn More
Cole-Parmer™ Hélices Oakton™ pour mélangeurs électroniques ServoDyne™
Hélice à trois pales pour les mélanges à usage général
Marque:  Cole-Parmer™ 04552-40
Code produit. 11800130
  • 86.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut être utilisé seul ou en montage multiple sur un arbre pour une agitation complète
  • Électro-poli
  • Hélices de style marin : pour un mélange général
  • Hélices de style turbine : pour un mélange sans air dans des récipients profonds
Spécification
Spécification
Hélice à 3 lames
0,78 cm
2,5 cm
Mélangeur électronique ServoDyne™
0,31 po
1 in
Idéales pour les mélanges à usage général