Learn More
Bochem™ Agitateur à hélice
Agitateur à hélice Bochem™ pour mélanger les milieux de culture à faible viscosité et à viscosité moyenne.
24.30€ - 29.10€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du ventilateur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du ventilateur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10040811
|
Bochem™
9003 |
50 mm | 300 mm |
24.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418432
|
Bochem™
9010 |
100 mm | 400 mm |
29.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plage de régime moyen
- Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
- Idéal pour l’homogénéisation et la suspension
- Flux axial
Spécification
8 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Agitateur à hélice