Learn More
IKA™ F 2302 Agitateur à turbine, à 4 pâles
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
R 2302
Diamètre (métrique) de l’arbre:
13 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forces de cisaillement locales
- Génère un débit axial dans le récipient
- Utilisé à des vitesses moyennes à élevées
Informations sur la commande
DiameterMetricShaft
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) du ventilateur | 5,9 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 150 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 13 mm |
| Longueur (impériale) | 31,5 in |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Modèle | R 2302 |
| Vitesse | 600 tr/min max. |
| Type | Agitateur à hélice |
| Matériau | AISI 316L (1.4571) |