missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de propargyle, 97 %, 80 % p/p, dans le toluène, stabilisé avec de l’oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11312886
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Propargyl bromide is used as an alkylating agent as well as an intermediate for the synthesis of organic compounds, agrochemicals and pharmaceuticals. It reacts with magnesium in presence of ether to get a Grignard reagent namely allenylmagnesium bromide, which on further reaction with propargyl bromide prepares bis-allene 1,2,4,5-hexatetraene. Also, used as metal brightening agents, corrosion inhibitor and soil fumigant.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le bromure de propargyl est utilisé comme agent d’alkylation ainsi que comme intermédiaire pour la synthèse de composés organiques, agrochimiques et pharmaceutiques. Il réagit avec le magnésium en présence d’éther pour obtenir un réactif de Grignard, à savoir le bromure d’allénylmagnésium, qui, suite à une réaction ultérieure avec le bromure de propargyl, prépare le bis-allène 1,2,4,5 -hexatétraène. Il est aussi utilisé comme agent d’éclaircissement des métaux, inhibiteur de corrosion et fumigant de sol.

Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, le tétrachlorure de carbone et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.

Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, le cuivre, les peroxydes, l’argent, les oxydes d’argent, le mercure et les oxydes de mercure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 106-96-7
Formule moléculaire C3H3Br
Poids moléculaire (g/mol) 118.961
Numéro MDL MFCD00000241
Clé InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
CID PubChem 7842
Nom IUPAC 3-bromoprop-1 -yne
SMILES C#CCBr

Spécification

Nom chimique ou matériau Propargyl bromide
Note relative au nom stabilized with magnesium oxide
Point de fusion -61°C
Densité 1.335
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Formule linéaire HC≡CCH2Br
Indice de réfraction 1.494
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 605309
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 118.97
Pourcentage de pureté 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 % w/w dans le toluène
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'