Learn More
Bromure de propargyl, solution à 80 % en poids dans le toluène, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 642.00€
Spécification
Point d’ébullition 88.0°C to 90.0°C
Nom chimique ou matériau Propargyl bromide
Note relative au nom Stabilized
CAS 106-96-7, 108-88-3
Couleur Blanc à jaune
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10166924
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
429121000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
102.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15179293
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
429120010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
642.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
88.0°C to 90.0°C
Stabilized
Blanc à jaune
C3H3Br
MFCD00000241
propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
3-bromoprop-1 -yne
7842
73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC)
1.4900 to 1.4960
1.3800g/mL
Propargyl bromide
106-96-7, 108-88-3
Poudre cristalline
HC≡CCH2Br
4°C
Solubility in water: immiscible
C#CCBr
118.96
118.96
Flacon en verre AcroSeal™
1.38
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if swallowed. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-447-1
Identifiant produit
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.