Learn More
Bromure de propargyle, solution à 80 % en poids dans le toluène, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509879 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10285370
Marque: Thermo Scientific Acros 131480500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl bromide
Couleur Blanc
CAS 106-96-7, 108-88-3
Point d’ébullition 88.0°C to 90.0°C
Formule moléculaire C3H3Br
Formule linéaire HC≡CCH2Br
Fieser 06,493; 10,332; 06,495
Densité 1.3800g/mL
Synonyme propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Clé InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCBr
Nom IUPAC 3-bromoprop-1 -yne
Poids moléculaire (g/mol) 118.961
CID PubChem 7842
Poids de la formule 118.96
Pourcentage de pureté 73 to 87% (propargyl bromide) (GC) 13 to 27% (toluene) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4900 to 1.4960
Gravité spécifique 1.38
Quantité 50 ml
Point d’éclair 4°C
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.