Learn More
Bromure de propargyle, 80 % dans le toluène, stabilisé avec du MgO, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de propargyle, à 80 % dans le toluène, est utilisé pour préparer des conjugués acide-peptide bétuloniques avec une activité anti-inflammatoire et des amines propargyliques utilisées dans la métathèse des énynes. Il est utilisé dans la propargylation des spiro-cétones, des alcools allyliques et des complexes énones. Dans la réaction de Barbier, il réagit avec les aldéhydes pour donner des alcools alcynes. Il participe activement à la synthèse de polyéthylèneglycol (PEG) et de polyesters greffés par des peptides.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, le tétrachlorure de carbone et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, le cuivre, les peroxydes, l’argent, les oxydes d’argent, le mercure et les oxydes de mercure.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propargyl bromide |
Note relative au nom | stabilized with MgO |
Point de fusion | -61°C |
Densité | 1.335 |
Point d’ébullition | 88°C to 90°C |
Point d’éclair | 3°C (37°F) |
Indice de réfraction | 1.494 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 605309 |