Learn More
Alcool propargylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474033
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool propargylique est un stabilisateur de solvant qui est utile comme intermédiaire dans la synthèse organique, un additif d’azurant optique galvanisant. C’est un fragment de 3-carbone utile dans les réactions de couplage acétylène. Il subit un couplage O catalysé par du Pd avec les alcools pour donner les éthers 1-méthoxyallyle correspondants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les amines, le pentoxyde phosphoreux, la chaleur et les vapeurs d’isocyanate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-19-7
Formule moléculaire C3H4O
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00002912
Clé InChI TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
CID PubChem 7859
ChEBI CHEBI:28905
Nom IUPAC prop-2-yne-1-ol
SMILES OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl alcohol
Point de fusion -53°C
Densité 0.949
Point d’ébullition 114°C to 115°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Formule linéaire HC≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.432
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2929
Beilstein 506003
Merck Index 14,7809
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 56.06
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Propyn-1-ol