Learn More
Bochem™ Brûleur TECLU propane
Marque: Bochem™ 7410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Brûleur Teclu | |
Gaz naturel, propane | |
76 mm | |
Valve à aiguille | |
1 de chaque |
Modèle Rheodyne 7410 | |
Nickel, acier | |
165 mm | |
1300°C |