Learn More
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10499370
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL 64272
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Point de fusion -60°C
Point d’ébullition 187°C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 25 L
Densité de vapeur 2.62
Poids de la formule 76.1g/mol
Tension de vapeur 0.13mbar at 20°C
Forme physique Liquide visqueux