Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WCX-10
Description
Séparez les protéines et leurs variantes grâce à ces colonnes à échange anionique faible d’une résolution exceptionnellement élevée.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 pour obtenir une résolution exceptionnellement élevée pour la séparation des protéines et de leurs variantes. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- La colonne ProPac WCX-10 est un échangeur de cations faibles avec groupe fonctionnel carboxylate
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des anticorps monoclonaux et d’autres protéines
- Bien adaptées à la caractérisation des variantes de protéines associées, y compris à la désamidation et aux variantes d’anticorps monoclonaux tronqués lysine
- Séparations à haute résolution inégalées
- La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Débit | 1 ml/min |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 3000 psi (207 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | pH 2 à 12, 80 % compatible avec de l’acétonitrile et de l’acétone, compatible avec des détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec des détergents cationiques |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Non poreuse |
| Quantité | Chaque |
| Afficher plus |