Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC d’échange de cations forts ProPac™ SCX-20
Code produit. p-6558076
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12759795
Marque: Thermo Scientific™ 074643
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez aux exigences actuelles en matière de séparation de protéines grâce à cette colonne HPLC d’échangeur de cations forts (SCX) haute résolution.
Répondez aux exigences actuelles en matière de séparations protéiques haute résolution à l’aide de la colonne Thermo Scientific™ProPac™ SCX-20. Cette colonne d’échange de cations forts (SCX) est spécialement conçue pour un transfert de masse rapide et une grande efficacité, pour une combinaison qui entraîne des séparations à haute résolution.
  • Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
  • Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
  • Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
  • Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Éthylvinylbenzène Divinylbenzène
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Pré-colonne
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged