Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC d’échange de cations forts ProPac™ SCX-20
Format de colonne : Colonne analytique ;Phase de colonne : Échange d’ions
Marque: Thermo Scientific™ 074628
Description
Répondez aux exigences actuelles en matière de séparations protéiques haute résolution à l’aide de la colonne Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20. Cette colonne d’échange de cations forts (SCX) est spécialement conçue pour un transfert de masse rapide et une grande efficacité, pour une combinaison qui entraîne des séparations à haute résolution.
- Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
- Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
- Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
- Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
10 μm | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique |
4 mm | |
3000 psi (207 bar) | |
2 à 12 | |
Sulfonate | |
Éthylvinylbenzène Divinylbenzène | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.