Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SAX-10
Code produit. 11381863
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Format de colonne:
1 lot de résine, 3 colonnes
3 lots de résine, 1 colonne/lot (3 colonnes)
Colonne analytique
Colonne semi-préparative
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 11381863
Marque: Thermo Scientific™ 063703
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les colonnes LC ProPac™ SAX-10 pour une résolution et une efficacité exceptionnellement élevées lors de la séparation de variantes de protéines.
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant une pression stable, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Maximisation de la résolution
  • Colonne LC ProPac SAX-10 pour un échange anionique fort avec un groupe fonctionnel d’amine quaternaire.
  • Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
  • Séparations à haute résolution inégalées
  • Pics haute efficacité avec excellente récupération
  • Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
  • La reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 9 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec LC
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents anioniques
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Échange de protéines / anions
Concept écologique Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado