Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC ProPac™ Elite WCX
Cette colonne offre des séparations uniformes des protéines thérapeutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les conjugués d’anticorps-médicaments, les biosimilaires et les variantes de charge.
Marque: Thermo Scientific™ 302973
Description
Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.
La chimie unique de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une contamination croisée faible.
Produits à la une- Puissance de résolution supérieure pour les protéines, les anticorps monoclonaux et les variantes de charge associées
- Haute efficacité avec séparations reproductibles
- Récupération élevée avec une faible contamination croisée
- Large gamme de pH de fonctionnement : 2 – 12
- Stabilité à haute température : jusqu’à 60°C
- Haut débit
- Compatible avec les tampons de gradients de pH CX-1
Spécification
Colonne analytique | |
0,4 à 1,0 ml/min | |
4500 psi (310 bars) | |
5 μm | |
Non poreuse | |
10°C à 60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
4 mm | |
50 mm | |
Recommandé : produits, tampons et NaCl. Minimum requis de 20 mM de sel. Ne pas rincer avec H2O désionisée pure | |
2 à 12 | |
1 Column | |
Carboxylate | |
Particules DVB non poreuses avec revêtement hydrophile | |
Échange d’ions |