Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Use Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 μm HPLC columns to provide the reproducibility, resolution, and robustness needed for protein characterization. These columns are ideal for charge variant analysis and recommended for use with therapeutic proteins, monoclonal antibodies (mAbs), antibody drug conjugates (ADCs), and biosimilar proteins.
Designed with bio-inert materials to reduce secondary interactions, our ProPac 3R SCX columns deliver the performance you need over a broad range of pH's, temperatures, and mobile phase compositions with excellent recovery and low carryover.
Suitable for use with mass spectrometry (MS).
Optimisation de la productivité, de la résolution et de la robustesse
La colonne HPLC ProPac 3R SCX 3 μm est un échangeur de cations puissant doté d’un groupe fonctionnel des amines quaternaires, qui convient aux applications liées aux biomolécules. Ces colonnes spécialisées de chromatographie par échange d’ions fournissent une évaluation qualitative et quantitative de l’analyse des variantes de charge aux scientifiques biopharmaceutiques qui ont besoin de capacités de résolution reproductibles lors de l’identification et de la quantification des profils de variantes de charge des protéines.
Nos colonnes Propac 3R SCX offrent des performances supérieures pour la caractérisation des protéines, y compris les anticorps monoclonaux (mAb), les protéines thérapeutiques, les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires.
Caractéristiques de la colonne :
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
- Séparations à haute résolution inégalées
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
- Reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
- Compatible avec la spectrométrie de masse (MS)
Nous recommandons nos tampons de gradient de pH CX-1 lors de l’utilisation de ces colonnes avec LC-UV/LC-FLD.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Débit | 0,3 à 0,5 ml/min |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4500 psi (310 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Recommandé pour une utilisation avec les tampons à pH CX-1 |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Non poreuse |
| Température | Ambient to 60°C |
| Afficher plus |