Learn More
MP Biomedicals™ ADN polymérase ISIS
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
Type de produit : ADN polymérase
Description
- La haute fidélité est une exigence clé pour de nombreuses applications de PCR, en particulier pour le clonage de brins d’ADN longs et difficiles. L’ADN polymérase Isis High Fidelity amplifie les fragments d’ADN longs avec l’un des taux d’erreur les plus bas du marché. De plus, cette polymérase présente une très grande stabilité thermique, donc la température de dénaturation peut être augmentée afin de lire une structure secondaire difficile.
- 40 fois plus précise que l’ADN polymérase Taq
- Initialement isolée à partir de Pyrococcus abyssi, l’ADN polymérase Isis est une ADN polymérase haute performance. Cette enzyme présente un taux d’erreur extrêmement faible et est 40 fois plus précise que l’ADN polymérase Taq, selon la méthode de Flaman (Flaman, J.M. et al. (1995) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 3963-3967). En d’autres termes, cela signifie que la probabilité de fausse incorporation est d’environ une erreur par 1 600 000 paires de base, par cycle de PCR.
- Très thermostable
- L’ADN polymérase Isis et la polymérase de correction la plus thermostable disponible et conservera donc plus d’activité pendant la PCR, permettant ainsi d’obtenir un meilleur rendement. La polymérase reste à 90 % active après 5 heures d’incubation à 90°C et à 50 % active après 5 heures d’incubation à 100°C. Une thermostabilité plus élevée permet une plus grande flexibilité dans le réglage du temps et de la température de dénaturation, par exemple pour les matrices riches en bases GC difficiles.
- Simplicité d’utilisation
- L’ADN polymérase Isis présente une activité très intense sur une gamme de conditions d’amplification différentes et ne nécessite pas de protection d’extrémité d’amorce 3′, contrairement à de nombreuses autres enzymes de correction. Cela signifie qu’il faut beaucoup moins de temps pour la configuration et l’optimisation des réactions.
Spécification
Spécification
| Description | 40 fois plus précise que l’ADN polymérase Taq standard |
| Type de produit | ADN polymérase |