Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de prométhazine
Code produit. 15740849
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-33-3
Formule moléculaire C17H20N2S·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 320.88
Clé InChI XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen
CID PubChem 6014
ChEBI CHEBI:8462
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-phénothiazin-10-ylpropan-2-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Promethazine hydrochloride
Point de fusion 227.0°C to 230.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 320.88
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Promethazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Promethazine hydrochloride