Learn More
Promega CellTiter-Glo™ Luminescent Cell Viability Assay Kit
The most sensitive, fastest, homogeneous cell viability assay. Based on luminescent detection of ATP.
Spécification
À utiliser avec (application) | Automated High Throughput Screening, Cell Proliferation Assays, Cytotoxicity Assays, Determining the number of viable cells in culture based on the amount of ATP present |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | 96- or 384-well Plates |
Includes: CellTiter-Glo Buffer; CellTiter-Glo Substrate (lyophilized)
Description
- A Luminescent Assay to Determine the Number of Viable Cells in Culture
- A homogeneous add-mix-measure format reduces the number of steps
- Higher level of detection requires fewer cells per assay
- Process plates consecutively with a very stable luminescent signal
Spécification
Automated High Throughput Screening, Cell Proliferation Assays, Cytotoxicity Assays, Determining the number of viable cells in culture based on the amount of ATP present | |
96- or 384-well Plates |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit