Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
Description
Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live permet d’éviter la perte de signal fluorescent liée au photoblanchiment pendant l’imagerie de cellules vivantes. Lorsque les colorants sont illuminés, ils peuvent se dégrader (généralement de manière permanente), réduisant l’intensité de la fluorescence de l’échantillon et conduisant à la création de radicaux libres d’oxygène singulet, un élément qui peut dégrader davantage les molécules de colorant voisines. Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live métabolise cet élément, augmentant l’intensité et la durée du signal tout en maintenant le signal de fond faible. Pendant 48 heures, le réactif ProLong™ Live a peu voire pas d’effet sur la viabilité cellulaire, la prolifération ou d’autres fonctions cellulaires dans les expériences.
Caractéristiques du réactif anti-atténuation ProLong™ Live :
Offre une protection contre le photoblanchiment dans les expériences sur des cellules vivantes, pour les fluorophores tels que la GFP et la RFP ainsi que pour les colorants Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ et CellTracker™
Peu voire pas d’effet sur la viabilité cellulaire, la prolifération ou d’autres fonctions cellulaires
Facile à utiliser : il suffit de l’ajouter à une solution d’imagerie, à un milieu de culture cellulaire complet ou à un tampon, de l’incuber et de l’imager
Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live contient des enzymes de la membrane plasmique d’E. coli d’origine naturelle. Ces enzymes métabolisent les éléments qui peuvent provoquer un photoblanchiment. Elles évoluent dans l’espace extracellulaire et n’entrent pas dans les cellules. Ainsi, les fonctions intracellulaires sont peu affectées par le réactif anti-atténuation ProLong™ Live. Comme le montre l’illustration ci-dessous, la viabilité ou la prolifération cellulaire des cellules cultivées en présence du réactif anti-atténuation ProLong™ Live sont peu affectées. Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live offre une protection contre le photoblanchiment pour la plupart des fluorophores fréquemment utilisés dans l’imagerie de fluorescence de cellules vivantes, tels que la GFP et la RFP ainsi que les colorants Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ et CellTracker™. Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live peut être ajouté à n’importe quel milieu de culture cellulaire ou tampon adapté à l’imagerie de fluorescence.
Caractéristiques du réactif anti-atténuation ProLong™ Live :
Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live contient des enzymes de la membrane plasmique d’E. coli d’origine naturelle. Ces enzymes métabolisent les éléments qui peuvent provoquer un photoblanchiment. Elles évoluent dans l’espace extracellulaire et n’entrent pas dans les cellules. Ainsi, les fonctions intracellulaires sont peu affectées par le réactif anti-atténuation ProLong™ Live. Comme le montre l’illustration ci-dessous, la viabilité ou la prolifération cellulaire des cellules cultivées en présence du réactif anti-atténuation ProLong™ Live sont peu affectées. Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live offre une protection contre le photoblanchiment pour la plupart des fluorophores fréquemment utilisés dans l’imagerie de fluorescence de cellules vivantes, tels que la GFP et la RFP ainsi que les colorants Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ et CellTracker™. Le réactif anti-atténuation ProLong™ Live peut être ajouté à n’importe quel milieu de culture cellulaire ou tampon adapté à l’imagerie de fluorescence.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mL |
| Type de produit | Réactif pour l’imagerie cellulaire |
| Contenu et stockage | Fourni dans 1 flacon contenant 1 ml de réactif. Quantité suffisante pour effectuer 1 000 dosages (solution d’imagerie de 0,1 ml/dosage) ou 200 dosages (solution d’imagerie de 0,5 ml/dosage). Lorsqu’il est stocké à une température ≤-20°C, le produit est stable pendant au moins 6 mois, avec jusqu’à 4 cycles de congélation-décongélation. Lorsqu’il est stocké entre 2°C et 8°C, le produit doit être utilisé dans les 30 jours (un précipitant peut se former à cette température). |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Gamme de produits | ProLong |
| Type de réactif | Solution anti-décoloration |
| Volume (métrique) | 1 mL |