Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre ProLong™ avec colorant NucBlue™
Code produit. 15830993
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
5 x 2 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
5 pièces
Code produit. 15830993
Marque: Invitrogen™ P36985
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass Hard-Set est prêt à l’emploi et à base de glycérol. Il peut être directement appliqué à des échantillons de tissus ou à des cellules marquées par fluorescence sur des lames de microscope.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est un milieu de montage à base de glycérol, durcissable, prêt à l’emploi, qui peut être appliqué directement sur les cellules marquées fluorescentes ou les échantillons de tissu sur les lames ou lamelles de microscope. Le milieu de montage ProLong Glass possède un indice de réfraction de 1,52 après le durcissement, similaire à celui des lamelles en verre, de l’huile d’immersion compatible et de l’optique de microscope à immersion dans l’huile, permettant une résolution et une sensibilité supérieures. Le milieu de montage ProLong Glass est également conçu pour offrir une protection inégalée de la protection contre le photoblanchiment sur les spectres visibles et les infrarouges proches. Vous pouvez utiliser le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass avec presque n’importe quel colorant fluorescent ou protéine fluorescente (p. ex., GFP, RFP, mCherry) et avec n’importe quel type de cellule/tissu pour des profondeurs d’image allant de 0 à 100 µm pour des images Z-Stack, 3D et 2D lumineuses et à haute résolution.
Avec son indice de réfraction élevé de 1,52 et sa formulation anti-atténuation supérieure, le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass offre les avantages suivants :
• Jusqu’à 75 % d’amélioration de la résolution axiale pour les images nettes
• Une profondeur focale pouvant être 3 à 4 fois plus imagée par rapport aux milieux de montage avec indice de réfraction de 1,47, avec des images nettes pour les monocouches de cellules, les coupes de tissus ou les cultures cellulaires 3D jusqu’à 150 µm d’épaisseur / profondeur focale
• Arrière-plan faible à travers le spectre
• Signaux conservés provenant du photoblanchiment inhibé
• Des semaines à des mois de stabilité pour les échantillons montés sur lames
• Facilité d’utilisation
• Disponibilité avec ou sans DAPI
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est déjà mélangé et prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration NucBlue (Hoechst 33342), une contre-coloration nucléaire à percussion cellulaire qui émet une fluorescence bleue lorsqu’elle est liée à l’ADN. Après avoir retiré l’excédent d’eau, il vous suffit d’appliquer une goutte de milieu de montage sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le milieu de montage ProLong Glass est un milieu de montage durci qui minimise la réfraction optique et l’aberration sphérique dans le trajet optique, permet le stockage à long terme de vos échantillons et aide à protéger vos échantillons contre le photoblanchiment. Le milieu de montage ProLong Glass ne se décolore pas et ne se rétracte pas en durcissant, permettant ainsi de prendre des images fluorescentes de haute qualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le montage des lames.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass avec la coloration NucBlue contient une concentration optimisée de la coloration Hoechst 33342, qui fournit un marquage nucléaire supérieur de la plupart des cellules et des tissus. Le milieu de montage ProLong Glass avec la coloration NucBlue n’est pas recommandé pour les échantillons plus épais que 30 µm. Les échantillons plus épais peuvent nécessiter des incubations plus longues avec des réactifs de marquage, ce qui permet une pré-incubation avec le réactif NucBlue Live ReadyProbes.Images les plus claires et les plus nettes
Informations sur la commande
Conservez à 2–8°C. Pour le stockage à long terme, stocker entre -5 et -30°C. Éviter les cycles de gel-dégel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mL
Type de produit Milieu de montage
Contenu et stockage Conservez entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits ProLong
Type de réactif Solution anti-décoloration
Volume (métrique) 10 mL
Description ProLong™ Glass Antifade Mountant with NucBlue™ Stain, 1 x 10 mL