Learn More
Molecular Probes™ Milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
5 pièces
Description
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant est un milieu de montage liquide à base de glycérol appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lame de microscope. Le milieu de montage ProLong™ Diamond est conçu pour assurer une protection inégalée contre les atténuations sur l’ensemble du spectre visuel et IR. Vous pouvez utiliser le milieu de montage ProLong™ Diamond avec presque tous les colorants ou protéines fluorescents (par ex., GFP, RFP, mCherry) afin d’obtenir le signal le plus lumineux et le fond le plus ténu possibles, et obtenir ainsi des images fluorescentes brillantes et de haute définition.
Caractéristiques du milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant :
Protection des colorants et des protéines fluorescents contre la décoloration et l’atténuation sur l’ensemble du spectre visible et IR
Liquide prêt à lʼemploi qui durcit pour un stockage à plus long terme
Idéal pour l’Alexa Fluor™ et les colorants traditionnels tels que FITC et Cy™3, et les protéines fluorescentes telles que GFP, RFP et mCherry Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs mois
Maintient la fluorescence signifie—faible à aucune extinction
En savoir plus sur les™ monticules d'antifade ProLong.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant se présente sous un format prémélangé et prêt à l’emploi, dans un flacon compte-gouttes, avec ou sans DAPI. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. ProLong™ Diamond est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à plus long terme de l’échantillon, tout en le protégeant contre le photoblanchiment. Le milieu de montage ProLong™ Diamond ne se décolore pas et ne se rétracte pas en durcissant, ni en cas de stockage prolongé, permettant ainsi de prendre des images fluorescentes de haute qualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le montage des lames.
Bénéficiez d’une protection par photoblanchiment sur l’ensemble des spectres visibles et IR
Aucune matière à utiliser pour les colorants fluorescents ou les protéines fluorescentes, le monteur ProLong™ Diamond vous aide à fournir une protection supérieure contre la photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor™, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3, et Cy™5. Le milieu de montage ProLong™ Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
Signaux stables pendant l'’imagerie et pour le stockage à long terme
Le monteur ProLong™ Diamond est l’option idéale pour l’archivage d’échantillons avec des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser — Il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Pour une visualisation immédiate de lʼéchantillon, choisissez notre milieu de montage anti-atténuation non durcissant SlowFade™ Diamond Antifade Mountant.
Obtenez une excellente correspondance d'index de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d'imagerie haute résolution modernes, la comparaison d'index de réfraction (RI) est essentielle. Le milieu de montage ProLong™ Diamond durcit à un RI de 1,47. De plus, grâce à ses propriétés durcissantes, vous pouvez éviter les résines acryliques salissantes (par ex., vernis à ongles), qui peuvent endommager ou détruire les objectifs de microscope modernes en cas de contact.
Caractéristiques du milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant :
En savoir plus sur les™ monticules d'antifade ProLong.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant se présente sous un format prémélangé et prêt à l’emploi, dans un flacon compte-gouttes, avec ou sans DAPI. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. ProLong™ Diamond est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à plus long terme de l’échantillon, tout en le protégeant contre le photoblanchiment. Le milieu de montage ProLong™ Diamond ne se décolore pas et ne se rétracte pas en durcissant, ni en cas de stockage prolongé, permettant ainsi de prendre des images fluorescentes de haute qualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le montage des lames.
Bénéficiez d’une protection par photoblanchiment sur l’ensemble des spectres visibles et IR
Aucune matière à utiliser pour les colorants fluorescents ou les protéines fluorescentes, le monteur ProLong™ Diamond vous aide à fournir une protection supérieure contre la photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor™, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3, et Cy™5. Le milieu de montage ProLong™ Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
Signaux stables pendant l'’imagerie et pour le stockage à long terme
Le monteur ProLong™ Diamond est l’option idéale pour l’archivage d’échantillons avec des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser — Il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Pour une visualisation immédiate de lʼéchantillon, choisissez notre milieu de montage anti-atténuation non durcissant SlowFade™ Diamond Antifade Mountant.
Obtenez une excellente correspondance d'index de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d'imagerie haute résolution modernes, la comparaison d'index de réfraction (RI) est essentielle. Le milieu de montage ProLong™ Diamond durcit à un RI de 1,47. De plus, grâce à ses propriétés durcissantes, vous pouvez éviter les résines acryliques salissantes (par ex., vernis à ongles), qui peuvent endommager ou détruire les objectifs de microscope modernes en cas de contact.
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 ml |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif. • Conserver entre 2 et 8°C. • Conserver à l’abri de la lumière. •Stable pendant au moins 6 mois après réception. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Gamme de produits | ProLong |
| Type de réactif | Solution de montage, solution anti-décoloration |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Description | ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 1 x 2 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ProLong Diamond Antifade Mountant