Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Multipacks de pipettes mécaniques
Quantité:
1/boîte
10/boîte
20/boîte
Volume (métrique):
0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000, 500 à 5 000 μl
0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
0,5 à 10, 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
100 à 1 000 l, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml
2 à 20, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1000, 500 à 5 000 μl
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 10 à 100 μl, 100 à 1000 μl), racks de 96 pointes (0,2 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 10 à 1000 μl) 1 support linéaire et 3 supports de pipettes simples
- Forces de pipetage faibles
- Crochet ergonomique pour les doigts
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- L'affichage rapide et facile à lire du volume réduit au minimum le risque d'erreurs de réglage du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Étalonnage facile et “personnalisé”
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
- Le mécanisme de chargement des pointes Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale sur chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Pointes Optifit |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Modèle | Proline Plus |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Proline Plus |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Multipacks de pipettes mécaniques |
| Volume (métrique) | 0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl |
| Type de filtre | Filtres Safe-Cone |
| Afficher plus |