Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15603104 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Multipacks de pipettes mécaniques
Quantité:
1/boîte
10/boîte
20/boîte
Volume (métrique):
0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000, 500 à 5 000 μl
0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
0,5 à 10, 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
100 à 1 000 l, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml
2 à 20, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1000, 500 à 5 000 μl
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15603104
Marque: Sartorius LH728676
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl), 1 pipette à 8 canaux (30 à 300 μl), racks de 96 pointes (0,1 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 5 à 350 μl, 10 à 1000 μl), 1 support linéaire et 4 supports de pipettes
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Proline Plus avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Proline Plus proposent la meilleure solution pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.
  • Forces de pipetage faibles
  • Crochet ergonomique pour les doigts
  • Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
  • L'affichage rapide et facile à lire du volume réduit au minimum le risque d'erreurs de réglage du volume
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Étalonnage facile et “personnalisé”
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Entièrement autoclavables
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
  • Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
  • Le mécanisme de chargement des pointes Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale sur chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes Optifit
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Modèle Proline Plus
Nombre de canaux 1 ou 8
Gamme de produits Proline Plus
Stérilité Non stérile
Type Multipacks de pipettes mécaniques
Volume (métrique) 0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl
Type de filtre Filtres Safe-Cone
Comprend 3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl), 1 pipette 8 canaux (30 à 300 μl), racks de pointes à 96 pointes (0,1 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 5 à 350 μl, 10 à 1 000 μl), 1 support linéaire et 4 supports de pipettes
Quantité 1/boîte
Surveillance UV Résistance aux UV
Garantie 2 ans