Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Proline™ Plus
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.3 à 3 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
500 à 5000 μl
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
10μL
20 μl
Précision:
1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20
10 à 1.3 %, 6,00 à 0,80
2 à 0.5 %, 0.60 à 0.20
2 à 0.6 %, 0.80 à 0.15
2 à 0.8 %, 1.00 à 0.15
3 à 0.6 %, 0.60 à 0.20
3 à 0.9 %, 2.00 à 0.40
3 à 1 %
5 à 1 %, 4.00 à 0.60
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants
- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet de charger les pointes sur la pointe conique avec une étanchéité parfaite
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Spécification
Spécification
| Précision | 5 à 1 %, 4.00 à 0.60 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Espacement de cônes réglable | Yes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Risque de contamination minimisé grâce à des filtres à cônes sûrs et une capacité d’autoclavage complète |
| Type à poignée | Ergonomic |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |