Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif de progestérone
Code produit. p-200006754
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 pièces
Code produit. 15890322
Marque: Invitrogen™ EIAP4C21
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA compétitif
The Progesterone ELISA quantitates progesterone in urine,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Progesterone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure Progesterone present in extracted dried fecal samples,urine,and tissue culture media samples. A progesterone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture mouse antibodies. A progesterone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a monoclonal antibody to progesterone to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound progesterone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La progestérone est le principal stéroïde progestatif, sécrété principalement par le corps jaune et le placenta. La progestérone se lie au récepteur de la progestérone, ce qui entraîne une dissociation des protéines de choc thermique, la phosphorylation des récepteurs et l’activation de la transcription par interaction directe ou indirecte avec les facteurs de transcription. La progestérone agit sur l’utérus, les glandes mammaires et le cerveau. Elle est nécessaire dans l’implantation d’embryons, le maintien de la grossesse et le développement de tissus mammaires pour la production de lait. La progestérone, convertie à partir de la prégnénolone, sert également d’intermédiaire dans la biosynthèse des hormones stéroïdes gonadiennes et des corticostéroïdes surrénaux. La progestérone thérapeutique est une forme synthétique de l’hormone endogène progestérone. Cet agent exerce des effets inhibiteurs sur les œstrogènes en diminuant le nombre de récepteurs des œstrogènes et en augmentant son métabolisme en métabolites inactifs. (National Center for Biotechnology Information [centre national d’informations sur la biotechnologie]. Base de données composée de PubChem ; CID=5994).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 50-3200 pg/ml
Sensibilité du dosage 47,9 pg/ml
Description Kit ELISA compétitif de progestérone
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone stéroïde
Type d’échantillon Extraits fécaux, surnageant, Surnageant
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 5,7%
Coefficient de variation intra-dosage 3,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologie de la reproduction
Volume d’échantillon Extrait fécal, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 12,5 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Produits chimiques
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.