Learn More
Ansell Edmont™ Manches résistantes aux coupures VersaTouch™ 72-290
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
:
Longueur : 500mm
Descrizione
- Contiennent du Dyneema™
- Haute résistance aux coupures.
- Lavables jusqu’à 90°C.
- Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires.
Applications
- Mise en conserve
- Désossage
- Transformation des fruits et légumes
Specifica
Specifica
| Dimensions | Standard |
| Structure | Maille |
| Type de produit | Manchons de protection |
| Matériau | Fibre de verre, polyester, Dyneema™ |
| Stérilité | Non-sterile |
| Modèle | Elastic at Both Ends |
| Jetable | Reusable |
| Type de bouchon | Hook and Loop |
| Type de couture | Seamless |
| Indice de résistance à la coupure | 10 jauge |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto