Learn More
Ansell™ Gants de protection en nitrile bleus VersaTouch™ série 92-465
Fournit une résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel. Les gants en nitrile bleus Ansell Edmont™ VersaTouch™ série 92-465 sont fabriqués à partir d’un composé nitrile innovant qui offre d’excellentes propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité.
Marque: Ansell™ 92465090
17.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Gants résistants aux éclaboussures à usage unique
- Finition texturée sur les bouts doigts. Préhension améliorée
- Sans caoutchouc naturel
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
- Bonne résistance aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
- Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
- Chambres à environnement contrôlé
- Repas préparés
- Transformation de produits laitiers
- Restauration
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
EN 420:2003 + I1:2009 et EN 374:2003 | |
Nitrile | |
4,7 mil | |
Ourlé | |
92-465 |
Bleu | |
8,5 à 9 | |
0,12 mm | |
924659 | |
240 mm |